Learn More
Phosphate de sodium monobasique, pour HPLC, ≥ 99,0 %, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium phosphate monobasic |
Note relative au nom | For HPLC, ≥99.0% |
% max. CAS | 100.0000% |
Quantité | 50 g |
Formule linéaire | NaH2PO4 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Informations sur la solubilité | Soluble in water 0.1g/mL at 25°C |
Poids de la formule | 119.98 |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Qualité | HPLC |