Learn More
Phosphate de sodium, monobasique, 99 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
28.30€ - 505.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7558-80-7 |
---|---|
Formule moléculaire | H2NaO4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 119.98 |
Numéro MDL | MFCD00003527,MFCD00146206 |
Clé InChI | AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate |
CID PubChem | 23672064 |
ChEBI | CHEBI:37585 |
SMILES | [Na+].OP(O)([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10751135
|
Thermo Scientific Acros
389872500 |
250 g | Flacon en plastique |
28.30€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10135013
|
Thermo Scientific Acros
389870010 |
1 kg | Flacon en plastique |
73.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11350836
|
Thermo Scientific Acros
389870025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
152.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11914291
|
Thermo Scientific Acros
|
10 kg | Récipient en plastique |
505.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologiqueIdentifiants chimiques
7558-80-7 | |
119.98 | |
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M | |
23672064 | |
[Na+].OP(O)([O-])=O |
H2NaO4P | |
MFCD00003527,MFCD00146206 | |
monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate | |
CHEBI:37585 |
Spécification
Sodium phosphate, monobasic | |
Blanc | |
Poudre cristalline | |
H2NaO4P | |
MFCD00003527,MFCD00146206 | |
monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate | |
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M | |
dihydrogènophosphate de sodium | |
23672064 | |
119.98 | |
Analytique |
7558-80-7 | |
4.1 to 4.7 (5% soln.) | |
99% | |
NaH2PO4 | |
15,879 | |
Solubility in water: 850g/L (20°C). | |
[Na+].OP(O)([O-])=O | |
119.98 | |
CHEBI:37585 | |
99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-449-2
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche