Learn More
Phosphate de sodium, monobasique, 99 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium phosphate, monobasic |
Couleur | Blanc |
pH | 4.1 to 4.7 (5% soln.) |
Forme physique | Poudre cristalline |
Quantité | 10 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Formule linéaire | NaH2PO4 |
Merck Index | 15,879 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 850g/L (20°C). |
Nom IUPAC | dihydrogènophosphate de sodium |