Learn More
Phosphate de sodium, monobasique, 99 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10135013
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7558-80-7
Formule moléculaire H2NaO4P
Poids moléculaire (g/mol) 119.98
Numéro MDL MFCD00003527,MFCD00146206
Clé InChI AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
CID PubChem 23672064
ChEBI CHEBI:37585
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate, monobasic
Couleur Blanc
pH 4,1 à 4,7 (solution aqueuse à 5 %)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire NaH2PO4
Merck Index 15,879
Informations sur la solubilité Solubility in water: 850g/L (20°C).
Nom IUPAC dihydrogènophosphate de sodium
Poids de la formule 119.98
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Sodium phosphate, monobasic