Learn More
Nitrite de sodium, +97 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
23.60€ - 463.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7632-00-0 |
---|---|
Formule moléculaire | NNaO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 69.00 |
Numéro MDL | MFCD00011118 |
Clé InChI | LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts |
CID PubChem | 23668193 |
ChEBI | CHEBI:78870 |
Nom IUPAC | nitrite de sodium |
SMILES | [Na+].[O-]N=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10749921
|
Thermo Scientific Acros
424350050 |
5 g |
23.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10637961
|
Thermo Scientific Acros
424355000 |
500 g |
53.40€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10627961
|
Thermo Scientific Acros
424350020 |
2 kg |
170.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11974261
|
Thermo Scientific Acros
424350051 |
5 kg | |||||||
10258003
|
Thermo Scientific Acros
424350100 |
10 kg |
463.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7632-00-0 | |
69.00 | |
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M | |
23668193 | |
nitrite de sodium |
NNaO2 | |
MFCD00011118 | |
sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts | |
CHEBI:78870 | |
[Na+].[O-]N=O |
Spécification
Sodium nitrite | |
Jaune | |
97+% | |
NaNO2 | |
01,1097; 02,386; 04,459; 06,547; 09,432; 11,491; 13,170; 16,86 | |
sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts | |
[Na+].[O-]N=O | |
69.00 | |
CHEBI:78870 | |
≥97.0% | |
Flacon en verre |
7632-00-0 | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
NNaO2 | |
MFCD00011118 | |
15, 8779 | |
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M | |
nitrite de sodium | |
23668193 | |
69 | |
Réactif ACS | |
>320°C |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P
Toxique en cas d’ingestion.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut aggraver un incendie ; comburant.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Avoid release to the environment.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-555-9
- Sodium nitrite
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.