Learn More
Nitrite de sodium, +97 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11974261
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2 kg
5 kg
10 kg
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7632-00-0
Formule moléculaire NNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 69.00
Numéro MDL MFCD00011118
Clé InChI LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
CID PubChem 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Nom IUPAC nitrite de sodium
SMILES [Na+].[O-]N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium nitrite
Couleur Jaune
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Formule linéaire NaNO2
Fieser 01,1097; 02,386; 04,459; 06,547; 09,432; 11,491; 13,170; 16,86
Merck Index 15, 8779
Poids de la formule 69
Pourcentage de pureté ≥97.0%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium nitrite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.