Learn More
Nitrite de sodium, +97 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2 kg
5 kg
10 kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium nitrite |
Couleur | Jaune |
Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
Quantité | 2 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 97+% |
Formule linéaire | NaNO2 |
Fieser | 01,1097; 02,386; 04,459; 06,547; 09,432; 11,491; 13,170; 16,86 |
Merck Index | 15, 8779 |
Poids de la formule | 69 |
Pourcentage de pureté | ≥97.0% |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium nitrite
- Dangers
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.