Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, purum, ≥ 32 %, Honeywell Fluka™
Purum, ≥ 32 %
64.56€ - 354.44€
Identifiants chimiques
CAS | 1310-73-2 |
---|---|
Formule moléculaire | HNaO |
Poids moléculaire (g/mol) | 39.997 |
Numéro MDL | MFCD00003548 |
Clé InChI | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
CID PubChem | 14798 |
ChEBI | CHEBI:32145 |
Nom IUPAC | hydroxyde de sodium |
SMILES | [OH-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15670790
|
Honeywell-Fluka
05211-2.5L |
2.5 L | |||||||
15610800
|
Honeywell-Fluka
05211-5L |
5 L | |||||||
15690790
|
Honeywell-Fluka
05211-4X2.5L |
4 x 2.5 L | |||||||
15600800
|
Honeywell-Fluka
05211-4X5L |
4 x 5 L | |||||||
15680790
|
Honeywell-Fluka
05211-35KG |
35 kg | |||||||
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
1310-73-2 | |
39.997 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
14798 | |
hydroxyde de sodium |
HNaO | |
MFCD00003548 | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
CHEBI:32145 | |
[OH-].[Na+] |
Spécification
Sodium Hydroxide Solution | |
HNaO | |
MFCD00003548 | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
≥32% | |
3mmHg (37°C) |
1310-73-2 | |
NaOH | |
1824 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
hydroxyde de sodium | |
14798 | |
40g/mol | |
purum |
Sécurité et traitement
P280-P305 + P351 + P338-P310
H290-H314
missing translation for 'einecsNumber' : 215-185-5