Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, purum, ≥ 32 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15610800
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
5 L
35 kg
4 x 2.5 L
4 x 5 L
Purum, ≥ 32 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL MFCD00003548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC sodium;hydroxide
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Hydroxide Solution
Formule linéaire NaOH
Numéro UN 1824
Quantité 5 L
Poids de la formule 40g/mol
Pourcentage de pureté ≥32%
Qualité purum
Tension de vapeur 3mmHg (37°C)