Learn More
Hydroxyde de sodium, 0,1 M
20.63€ - 156.00€
Spécification
pH | >11 |
---|---|
Couleur | Colorless |
Concentration | 4g NaOH/l H2O = 0.1 N (±0.0002/20°C) |
Densité | 1.01g/mL |
Informations sur la solubilité | Soluble in Water |
Odeur | Odorless |
Forme physique | Liquid |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11933213
|
Chem Lab
CL0514110500 |
0.5 L | |||||||
11963213
|
Chem Lab
CL05.1411.9010 |
10 L |
156.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
>11 | |
4g NaOH/l H2O = 0.1 N (±0.0002/20°C) | |
Soluble in Water | |
Liquid |
Colorless | |
1.01g/mL | |
Odorless |