Learn More
Hydroxyde de sodium, 0,1 M, Chem Lab™
Click to view available options
Quantité:
0.5 L
10 L
Spécification
Spécification
pH | >11 |
Couleur | Colorless |
Concentration | 4g NaOH/l H2O = 0.1 N (±0.0002/20°C) |
Densité | 1.01g/mL |
Informations sur la solubilité | Soluble in Water |
Quantité | 10 L |
Odeur | Odorless |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium hydroxide