Learn More
Hydroxyde de sodium, 0,1 M
Click to view available options
Quantité:
0.5 L
10 L
Spécification
Spécification
pH | >11 |
Couleur | Colorless |
Concentration | 4g NaOH/l H2O = 0.1 N (±0.0002/20°C) |
Densité | 1.01g/mL |
Informations sur la solubilité | Soluble in Water |
Quantité | 0.5 L |
Odeur | Odorless |
Forme physique | Liquid |