Learn More
Fluorure de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
30.60€ - 301.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7681-49-4 |
---|---|
Formule moléculaire | FNa |
Poids moléculaire (g/mol) | 41.99 |
Numéro MDL | MFCD00003524 |
Clé InChI | PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril |
CID PubChem | 5235 |
ChEBI | CHEBI:28741 |
SMILES | [F-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11439933
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13019.30 |
250 g |
30.60€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11429933
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13019.0B |
1000 g |
76.10€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11449933
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13019.0I |
5000 g |
301.00€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe fluorure de sodium est utilisé comme agent de dégraissage de l‘acier et dans la galvanisation de l‘étain, le flux, les compositions du sel de traitement thermique, la fluoruration de l‘eau potable, l‘élimination de HF des systèmes d‘échappement pour réduire la pollution de l‘air et le givrage du verre. Il sert de source d‘ions fluorure dans plusieurs applications, notamment dans la chimie synthétique, par exemple dans la réaction de Finkelstein pour la préparation de composés fluorés, la désilylation dans des composés organiques sensibles, la métallurgie et la réaction avec des chlorures électrophiles. Il a des applications médicales et autres, y compris la complexation des ions magnésium.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Insoluble dans l‘alcool
Remarques
Il doit être éloigné des agents oxydants, des métaux, des acides, des alcalis. Il est moins hygroscopique.
Identifiants chimiques
7681-49-4 | |
41.99 | |
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M | |
5235 | |
[F-].[Na+] |
FNa | |
MFCD00003524 | |
sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril | |
CHEBI:28741 |
Spécification
1704°C | |
993°C | |
FNa | |
MFCD00003524 | |
14,8618 | |
Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol | |
[F-].[Na+] | |
41.99 | |
CHEBI:28741 | |
99% | |
1.336 |
Sodium fluoride | |
7681-49-4 | |
NaF | |
UN1690 | |
sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril | |
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M | |
fluorure de sodium | |
5235 | |
41.99 | |
Odorless | |
2.78 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H315-H319
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave
P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport : 6,1 ; Groupe d’emballage : II ; Nom d’expédition approprié : FLUORURE DE SODIUM, SOLIDE
missing translation for 'einecsNumber' : 231-667-8
missing translation for 'rtecsNumber' : WB0350000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Sodium fluoride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium fluoride
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche