Learn More
Fluorure de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le fluorure de sodium est utilisé comme agent de dégraissage de l‘acier et dans la galvanisation de l‘étain, le flux, les compositions du sel de traitement thermique, la fluoruration de l‘eau potable, l‘élimination de HF des systèmes d‘échappement pour réduire la pollution de l‘air et le givrage du verre. Il sert de source d‘ions fluorure dans plusieurs applications, notamment dans la chimie synthétique, par exemple dans la réaction de Finkelstein pour la préparation de composés fluorés, la désilylation dans des composés organiques sensibles, la métallurgie et la réaction avec des chlorures électrophiles. Il a des applications médicales et autres, y compris la complexation des ions magnésium.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Insoluble dans l‘alcool
Remarques
Il doit être éloigné des agents oxydants, des métaux, des acides, des alcalis. Il est moins hygroscopique.
Le fluorure de sodium est utilisé comme agent de dégraissage de l‘acier et dans la galvanisation de l‘étain, le flux, les compositions du sel de traitement thermique, la fluoruration de l‘eau potable, l‘élimination de HF des systèmes d‘échappement pour réduire la pollution de l‘air et le givrage du verre. Il sert de source d‘ions fluorure dans plusieurs applications, notamment dans la chimie synthétique, par exemple dans la réaction de Finkelstein pour la préparation de composés fluorés, la désilylation dans des composés organiques sensibles, la métallurgie et la réaction avec des chlorures électrophiles. Il a des applications médicales et autres, y compris la complexation des ions magnésium.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Insoluble dans l‘alcool
Remarques
Il doit être éloigné des agents oxydants, des métaux, des acides, des alcalis. Il est moins hygroscopique.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1704°C |
Nom chimique ou matériau | Sodium fluoride |
Point de fusion | 993°C |
Quantité | 1000 g |
Formule linéaire | NaF |
Numéro UN | UN1690 |
Merck Index | 14,8618 |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol |
Nom IUPAC | sodium fluoride |
Poids de la formule | 41.99 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium fluoride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium fluoride