Learn More
Fluorure de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11449933
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le fluorure de sodium est utilisé comme agent de dégraissage de l‘acier et dans la galvanisation de l‘étain, le flux, les compositions du sel de traitement thermique, la fluoruration de l‘eau potable, l‘élimination de HF des systèmes d‘échappement pour réduire la pollution de l‘air et le givrage du verre. Il sert de source d‘ions fluorure dans plusieurs applications, notamment dans la chimie synthétique, par exemple dans la réaction de Finkelstein pour la préparation de composés fluorés, la désilylation dans des composés organiques sensibles, la métallurgie et la réaction avec des chlorures électrophiles. Il a des applications médicales et autres, y compris la complexation des ions magnésium.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Insoluble dans l‘alcool
Remarques
Il doit être éloigné des agents oxydants, des métaux, des acides, des alcalis. Il est moins hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-49-4
Formule moléculaire FNa
Poids moléculaire (g/mol) 41.99
Numéro MDL MFCD00003524
Clé InChI PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
CID PubChem 5235
ChEBI CHEBI:28741
SMILES [F-].[Na+]
Spécification
Point d’ébullition 1704°C
Nom chimique ou matériau Sodium fluoride
Point de fusion 993°C
Quantité 5000 g
Formule linéaire NaF
Numéro UN UN1690
Merck Index 14,8618
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol
Nom IUPAC fluorure de sodium
Poids de la formule 41.99
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.336
Densité 2.78
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium fluoride