Learn More
Chlorure de sodium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, 99,0 à 100,5 % (calc. à la substance séchée), ≤ 0,00002 % Al, Honeywell Fluka™
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, 99,0 à 100,5 % (calc. à la substance séchée), ≤ 0,00002 % Al
41.64€ - 531.09€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-14-5 |
---|---|
Formule moléculaire | ClNa |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.44 |
Numéro MDL | MFCD00003477 |
Clé InChI | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |
CID PubChem | 5234 |
ChEBI | CHEBI:26710 |
SMILES | [Na+].[Cl-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15681300
|
Honeywell-Fluka
13423-1KG |
1 kg |
41.64€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15621310
|
Honeywell-Fluka
13423-5KG |
5 kg |
132.53€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15631310
|
Honeywell-Fluka
13423-6X1KG |
6 x 1 kg |
191.71€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15671300
|
Honeywell-Fluka
13423-10KG |
10 kg | |||||||
15611310
|
Honeywell-Fluka
13423-4X5KG |
4 x 5 kg |
433.54€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15691300
|
Honeywell-Fluka
13423-25KG |
25 kg |
531.09€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15601310
|
Honeywell-Fluka
13423-32KG |
32 kg | |||||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7647-14-5 | |
58.44 | |
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M | |
5234 | |
[Na+].[Cl-] |
ClNa | |
MFCD00003477 | |
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex | |
CHEBI:26710 |
Spécification
Sodium Chloride | |
7647-14-5 | |
NaCl | |
NONH for all modes of transport | |
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex | |
[Na+].[Cl-] | |
58.44 | |
CHEBI:26710 | |
99 to 100.5% (calc. to the dried substance) |
Meets analytical specification of Ph. Eur.,BP, USP | |
ClNa | |
MFCD00003477 | |
3534976 | |
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M | |
sodium chloride | |
5234 | |
58.44g/mol | |
puriss. |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-598-3
missing translation for 'rtecsNumber' : VZ4725000