Learn More
Chlorure de sodium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, 99,0 à 100,5 % (calc. à la substance séchée), ≤ 0,00002 % Al, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit. 15621310
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
10 kg
25 kg
32 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, 99,0 à 100,5 % (calc. à la substance séchée), ≤ 0,00002 % Al
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Chloride
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.,BP, USP
Quantité 5 kg
Formule linéaire NaCl
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Nom IUPAC sodium chloride
Poids de la formule 58.44g/mol
Pourcentage de pureté 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Qualité puriss.