Learn More
Chlorure de sodium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, 99,0 à 100,5 % (calc. à la substance séchée), ≤ 0,00002 % Al, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
10 kg
25 kg
32 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1,465°C |
Nom chimique ou matériau | Sodium chloride |
Point de fusion | 801°C (literature) |
Note relative au nom | Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), ≤0.00002% Al |
% max. CAS | ≤100.0000% |
Quantité | 25 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 99.0 to 100.5% |
Formule linéaire | NaCl |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3534976 |