Learn More
Carbonate de sodium, réactif ACS, anhydre, poudre ou granulés, ≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Réactif ACS, anhydre, poudre ou granulés, ≥ 99,5 %
40.53€ - 580.75€
Identifiants chimiques
CAS | 497-19-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CNa2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 105.99 |
Numéro MDL | MFCD00003494 |
Clé InChI | CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda |
CID PubChem | 10340 |
ChEBI | CHEBI:29377 |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15602190
|
Honeywell-Fluka
222321-500G |
500 g | Poly Bottle | ||||||
15672180
|
Honeywell-Fluka
222321-1KG |
1 kg | Poly Bottle | ||||||
15682180
|
Honeywell-Fluka
222321-2.5KG |
2.5 kg | Flacon poly | ||||||
15612190
|
Honeywell-Fluka
222321-5KG |
5 kg | Drum With Inliner | ||||||
15692180
|
Honeywell-Fluka
222321-4X2.5KG |
4 x 2.5 kg | Flacon poly | ||||||
15662180
|
Honeywell-Fluka
222321-12KG |
12 kg | Fiberboard Box | ||||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
497-19-8 | |
105.99 | |
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L | |
10340 | |
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O |
CNa2O3 | |
MFCD00003494 | |
sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda | |
CHEBI:29377 |
Spécification
Sodium carbonate | |
ACS Reagent, anhydrous, powder or granules, ≥99.5% | |
≥90.0000% | |
Powder/Granules | |
CNa2O3 | |
MFCD00003494 | |
sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda | |
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O | |
105.99 | |
CHEBI:29377 | |
>99.5% | |
2.53 g/cm3 |
851°C (literature) | |
497-19-8 | |
≤100.0000% | |
ex ignited substance | |
Na2CO3 | |
4154566 | |
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L | |
disodium carbonate | |
10340 | |
105.99 | |
ACS Reagent |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1260 days from date of manufacture
missing translation for 'einecsNumber' : 207-838-8
Recommended Storage : Room Temp