Learn More
Carbonate de sodium, réactif ACS, anhydre, poudre ou granulés, ≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Conditionnement:
Drum With Inliner
Fiberboard Box
Flacon poly
Poly Bottle
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium carbonate |
Point de fusion | 851°C (literature) |
Note relative au nom | ACS Reagent, anhydrous, powder or granules, ≥99.5% |
% min. CAS | ≥90.0000% |
% max. CAS | ≤100.0000% |
Forme physique | Powder/Granules |
Quantité | 1 kg |
Notes de pourcentage du dosage | ex ignited substance |
Formule linéaire | Na2CO3 |
Beilstein | 4154566 |