Learn More
Carbonate de sodium, réactif ACS, anhydre, poudre ou granulés, ≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15602190
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Conditionnement:
Boîte en carton
Drum With Inliner
Flacon poly
Réactif ACS, anhydre, poudre ou granulés, ≥ 99,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497-19-8
Formule moléculaire CNa2O3
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
Numéro MDL MFCD00003494
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
CID PubChem 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium carbonate
Point de fusion 851°C (literature)
Note relative au nom ACS Reagent, anhydrous, powder or granules, ≥99.5%
% min. CAS ≥90.0000%
% max. CAS ≤100.0000%
Forme physique Powder/Granules
Quantité 500 g
Notes de pourcentage du dosage substance à allumage ex.
Formule linéaire Na2CO3
Beilstein 4154566
Nom IUPAC disodium carbonate
Poids de la formule 105.99
Pourcentage de pureté >99.5%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.53 g/cm3