Learn More
Bromure de sodium, ≥ 99 %, ReagentPlus™, Honeywell Fluka™
Qualité réactif, ≥ 99%
35.57€ - 618.63€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-15-6 |
---|---|
Formule moléculaire | BrNa |
Poids moléculaire (g/mol) | 102.89 |
Numéro MDL | MFCD00003475 |
Clé InChI | JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a |
CID PubChem | 253881 |
ChEBI | CHEBI:63004 |
SMILES | [Na+].[Br-] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15602080
|
Honeywell Research Chemicals
220345-500G |
500 g | Flacon poly | N/A | |||||
15692070
|
Honeywell Research Chemicals
220345-2.5KG |
2.5 kg | Flacon poly | N/A | |||||
15612080
|
Honeywell Research Chemicals
220345-6X500G |
6 x 500 g | Flacon poly | N/A | |||||
15682070
|
Honeywell Research Chemicals
220345-12KG |
12 kg | Tambour avec revêtement intérieur |
618.63€
12kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
7647-15-6 | |
102.89 | |
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M | |
253881 | |
[Na+].[Br-] |
BrNa | |
MFCD00003475 | |
sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a | |
CHEBI:63004 |
Spécification
Sodium Bromide | |
BrNa | |
MFCD00003475 | |
sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a | |
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M | |
sodium bromide | |
253881 | |
102.89g/mol | |
ReagentPlus™ |
7647-15-6 | |
NaBr | |
NONH for all modes of transport | |
Soluble in ethanol, Soluble in water | |
[Na+].[Br-] | |
102.89 | |
CHEBI:63004 | |
≥99% | |
1mmHg (806°C) |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-599-9
missing translation for 'rtecsNumber' : VZ3150000