Learn More
Bromure de sodium, ≥ 99 %, ReagentPlus™, Honeywell Fluka™
Code produit. 15612080
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
12 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Tambour avec revêtement intérieur
Qualité réactif, ≥ 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-15-6
Formule moléculaire BrNa
Poids moléculaire (g/mol) 102.89
Numéro MDL MFCD00003475
Clé InChI JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
CID PubChem 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMILES [Na+].[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Bromide
Quantité 6 x 500 g
Formule linéaire NaBr
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol, Soluble in water
Nom IUPAC sodium bromide
Poids de la formule 102.89g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ReagentPlus™
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 1mmHg (806°C)