Learn More
Bromure de sodium, ≥ 99 %, ReagentPlus™, Honeywell Fluka™
Code produit. 15692070
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
12 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Tambour avec revêtement intérieur
Qualité réactif, ≥ 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-15-6
Formule moléculaire BrNa
Poids moléculaire (g/mol) 102.89
Numéro MDL MFCD00003475
Clé InChI JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
CID PubChem 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMILES [Na+].[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Bromide
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire NaBr
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol, Soluble in water
Nom IUPAC bromure de sodium
Poids de la formule 102.89g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ReagentPlus™
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 1mmHg (806°C)