Learn More
Sodium Bicarbonate, ≥99.5%, Reagent Grade, Honeywell™
Reagent Grade, powder,≥99.5%
35.93€ - 235.89€
Identifiants chimiques
CAS | 144-55-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CHNaO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.01 |
Numéro MDL | MFCD00003528 |
Clé InChI | UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut |
CID PubChem | 516892 |
ChEBI | CHEBI:32139 |
SMILES | [Na+].OC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15628130
|
Honeywell Research Chemicals
S8875-500G |
500 g | Flacon poly | N/A | |||||
15608130
|
Honeywell Research Chemicals
S8875-1KG |
1 kg | Flacon poly | N/A | |||||
15618130
|
Honeywell Research Chemicals
S8875-2.5KG |
2.5 kg | Flacon poly | N/A | |||||
15638130
|
Honeywell Research Chemicals
S8875-5KG |
5 kg | Flacon poly | N/A | |||||
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
144-55-8 | |
84.01 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
516892 | |
[Na+].OC([O-])=O |
CHNaO3 | |
MFCD00003528 | |
sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut | |
CHEBI:32139 |
Spécification
Sodium bicarbonate | |
Colorless | |
CHNaO3 | |
MFCD00003528 | |
4153970 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
sodium;hydrogen carbonate | |
516892 | |
84.01g/mol | |
Odorless | |
2.2g/cu.cm at 20°C |
144-55-8 | |
8.0 to 8.6 (at 20°C) | |
NaHCO3 | |
NONH for all modes of transport | |
sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut | |
[Na+].OC([O-])=O | |
84.01 | |
CHEBI:32139 | |
≥99.5% | |
Powder |
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : 205-633-8