missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Bicarbonate, ≥99.5%, Reagent Grade, Honeywell™

Code produit. 15618130
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Reagent Grade, powder,≥99.5%

  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 144-55-8
Formule moléculaire CHNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
Numéro MDL MFCD00003528
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O

Spécification

Nom chimique ou matériau Sodium bicarbonate
Couleur Colorless
pH 8.0 to 8.6 (at 20°C)
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire NaHCO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4153970
Nom IUPAC sodium;hydrogen carbonate
Poids de la formule 84.01g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder
Densité 2.2g/cu.cm at 20°C
Afficher plus Afficher moins
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'