missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sodium Bicarbonate, ≥99.5%, Reagent Grade, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium bicarbonate |
Couleur | Colorless |
pH | 8.0 to 8.6 (at 20°C) |
Quantité | 1 kg |
Formule linéaire | NaHCO3 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 4153970 |
Nom IUPAC | sodium;hydrogen carbonate |
Poids de la formule | 84.01g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99.5% |
Afficher plus |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'