Learn More
BRAND™ Flacons filetés en verre sodocalcique
Le flacon en verre sodocalcique est doté d’un revêtement en éthylène-acrylate qui enveloppe le flacon en verre comme une peau de protection.
7.45€ - 42.95€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Revêtement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Revêtement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10407231
|
BRAND™
704010 |
2500 ml | Revêtement en acrylate d’éthylène |
42.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10400602
|
BRAND™
704012 |
100 ml | Néant |
7.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10223312
|
BRAND™
704016 |
500 ml | Néant |
14.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10723273
|
BRAND™
704014 |
250 ml | Néant |
9.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10233312
|
BRAND™
704020 |
2500 ml | Néant |
21.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10660953
|
BRAND™
704018 |
1000 ml | Néant |
14.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10390092
|
BRAND™
704002 |
100 ml | Revêtement en acrylate d’éthylène |
14.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Verre sodocalcique -(ambré)
- Bouchon à vis en PP, bague anti-goutte en PE-LD
- Flacons ronds à col étroit en verre
- Base carrée pour gain de place
- Disponible avec ou sans revêtement en éthylène-acrylate
- Le revêtement enveloppe le flacon en verre comme une peau protectrice
- En cas de rupture de la bouteille, les risques d’éclaboussures sont considérablement réduits
- La température de fonctionnement maximale à laquelle les flacons enduits peuvent être exposés est de 80°C
- Pour préserver le revêtement, ne pas nettoyer à plus de 60ºC
- Avec bouchon à vis GL 45 en PP
Spécification
Ambré |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Flacons filetés en verre sodocalcique