Learn More
BRAND™ Flacons filetés en verre sodocalcique
Code produit. 10233312
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2500 ml
Revêtement:
Néant
Revêtement en acrylate d’éthylène
Le flacon en verre sodocalcique est doté d’un revêtement en éthylène-acrylate qui enveloppe le flacon en verre comme une peau de protection.
  • Verre sodocalcique -(ambré)
  • Bouchon à vis en PP, bague anti-goutte en PE-LD
  • Flacons ronds à col étroit en verre
  • Base carrée pour gain de place
  • Disponible avec ou sans revêtement en éthylène-acrylate
  • Le revêtement enveloppe le flacon en verre comme une peau protectrice
  • En cas de rupture de la bouteille, les risques d’éclaboussures sont considérablement réduits
  • La température de fonctionnement maximale à laquelle les flacons enduits peuvent être exposés est de 80°C
  • Pour préserver le revêtement, ne pas nettoyer à plus de 60ºC
  • Avec bouchon à vis GL 45 en PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2500 ml
Revêtement Néant
Couleur Ambré
Matériau Verre sodocalcique