Learn More
BRAND™ Flacons filetés en verre sodocalcique
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2500 ml
Revêtement:
Néant
Revêtement en acrylate d’éthylène
Description
- Verre sodocalcique -(ambré)
- Bouchon à vis en PP, bague anti-goutte en PE-LD
- Flacons ronds à col étroit en verre
- Base carrée pour gain de place
- Disponible avec ou sans revêtement en éthylène-acrylate
- Le revêtement enveloppe le flacon en verre comme une peau protectrice
- En cas de rupture de la bouteille, les risques d’éclaboussures sont considérablement réduits
- La température de fonctionnement maximale à laquelle les flacons enduits peuvent être exposés est de 80°C
- Pour préserver le revêtement, ne pas nettoyer à plus de 60ºC
- Avec bouchon à vis GL 45 en PP
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Revêtement | Néant |
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre sodocalcique |