Learn More
Kartell™ Barreau d’agitation cylindrique avec anneau
L’anneau de rotation réduit la surface de contact et permet à l’agitateur d’adopter la position d’agitation optimale
47.50€ - 51.10€
Spécification
Matériau | Aimant, PTFE (polytétrafluoroéthylène) |
---|---|
Quantité | 10 |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10366251
|
Kartell™
0078600 |
20,57 mm |
51.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10152231
|
Kartell™
0078700 |
24,76 mm |
47.50€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Aimant, PTFE (polytétrafluoroéthylène) | |
10 |