Learn More
Kartell™ Barreau d’agitation cylindrique avec anneau
L’anneau de rotation réduit la surface de contact et permet à l’agitateur d’adopter la position d’agitation optimale
Marque:  Kartell™ 0078700
Code produit. 10152231
  • 48.70€ / 10 pièces
Expédition estimée: 07-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les surfaces inclinées peuvent créer beaucoup de turbulences même à de faibles vitesses
  •  Pour les récipients à fond irrégulier -  conçus pour maintenir la position optimale dans les récipients à fond incurvé ou irrégulier
  • L’anneau permet de réduire les vibrations et l’usure et de réduire les effets de frottement dus au contact avec le récipient
  • Adapté aux denrées alimentaires
  • Spécification
    Spécification
    PTFE
    24,76 mm
    10
    6,19 mm
    Aimant, PTFE (polytétrafluoroéthylène)