Learn More
Kartell™ Barreau d’agitation cylindrique avec anneau
L’anneau de rotation réduit la surface de contact et permet à l’agitateur d’adopter la position d’agitation optimale
Marque:  Kartell™ 0078600
Code produit. 10366251
  • 51.10€ / 10 pièces
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les surfaces inclinées peuvent créer beaucoup de turbulences même à de faibles vitesses
  •  Pour les récipients à fond irrégulier -  conçus pour maintenir la position optimale dans les récipients à fond incurvé ou irrégulier
  • L’anneau permet de réduire les vibrations et l’usure et de réduire les effets de frottement dus au contact avec le récipient
  • Adapté aux denrées alimentaires
  • Spécification
    Spécification
    6,48 mm
    20,57 mm
    Aimant, PTFE (polytétrafluoroéthylène)
    10