Learn More
Sampling Systems™ Manchon d’échantillonneur et tiges d’extension
Les manchons d’échantillonneur et tiges d’extension Sampling Systems™ ont été conçus pour être extrêmement solides et robustes afin de permettre le prélèvement d’échantillons à des profondeurs allant jusqu’à 6 m.
175.00€ - 201.00€
Spécification
Type de produit | Manchon d’échantillonneur |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (316L) |
Finition | Luminosité |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12937895
|
Sampling Systems™
1035A-1000 |
1000 mm | Poignée à usage intensif |
181.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15889201
|
Sampling Systems™
1035A-1500 |
1500 mm | Poignée à usage intensif |
201.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15899201
|
Sampling Systems™
1035E-1000 |
1000 mm | Tige d’extension à usage intensif |
175.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- En acier inoxydable de haute qualité 316L
- Finition brillante
- Single Point (Point unique)
- Simplicité d’utilisation
Spécification
Manchon d’échantillonneur | |
Acier inoxydable (316L) | |
Luminosité |