Learn More
Sampling Systems™ Manchon d’échantillonneur et tiges d’extension
Les manchons d’échantillonneur et tiges d’extension Sampling Systems™ ont été conçus pour être extrêmement solides et robustes afin de permettre le prélèvement d’échantillons à des profondeurs allant jusqu’à 6 m.
Marque:  Sampling Systems™ 1035E-1000
Code produit. 15899201
  • 175.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En acier inoxydable de haute qualité 316L
  • Finition brillante
  • Single Point (Point unique)
  • Simplicité d’utilisation
Spécification
Spécification
Manchon d’échantillonneur
Tige d’extension à usage intensif
1000 mm
Acier inoxydable (316L)
Luminosité