Learn More
Sampling Systems™ Manchon d’échantillonneur et tiges d’extension
Les manchons d’échantillonneur et tiges d’extension Sampling Systems™ ont été conçus pour être extrêmement solides et robustes afin de permettre le prélèvement d’échantillons à des profondeurs allant jusqu’à 6 m.
Marque: Sampling Systems™ 1035A-1500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En acier inoxydable de haute qualité 316L
- Finition brillante
- Single Point (Point unique)
- Simplicité d’utilisation
Spécification
Manchon d’échantillonneur | |
Poignée à usage intensif | |
1500 mm |
Acier inoxydable (316L) | |
Luminosité |