Learn More
Nitrate d’argent, volumétrique analytique, 0,1 M
Déterminez les concentrations à l’aide de nitrate d’argent comme titrant. Le nitrate d’argent Reagecon™, volumétrique analytique, 0,1 M est parfait pour la titration des halogénures, des anions qui se comportent comme des halogénures, des mercaptans et une variété de matériaux organiques.
135.00€ - 185.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11526863
|
Reagecon
N20100F |
1 L |
135.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11516863
|
Reagecon
N20100W |
2.5 L |
185.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Titrations de précipitation- Cette méthodologie analytique est basée sur des réactions qui produisent des composés de solubilité limitée.
- Il n’y a pas une très large gamme d’agents précipitants qui peuvent être utilisés de manière gaineuse dans la titrométrie. Le nitrate d’argent en est de loin le plus important.
- Ces titrations (également appelées titrations argentométriques) sont les titrages à base de nitrate d’argent.
- Le nitrate d’argent peut être utilisé pour la détermination des halogénures (Cl-, I-, Br-) et des anions qui se comportent comme des halogénures (SCN-, CN-, CNO-).
- Il peut également être utilisé pour la détermination des Mercaptans et des matières organiques qui comprennent les acides gras.
- Les indicateurs généralement utilisés pour les titrations de précipitation comprennent le chromate de sodium, la fluorescéine et le fer (III).
- Un large éventail de titrants normalisés de nitrate d’argent est disponible, dont certains sont standardisés pour donner une équivalence de 1 à 1 avec le chlorure de sodium dans divers aliments.
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- SILVER NITRATE 0.1N (0.1M)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: silver nitrate