Learn More
Nitrate d’argent, volumétrique analytique, 0,1 M
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Description
strong>Titrations de précipitation
- Cette méthodologie analytique est basée sur des réactions qui produisent des composés de solubilité limitée.
- Il n’y a pas une très large gamme d’agents précipitants qui peuvent être utilisés de manière gaineuse dans la titrométrie. Le nitrate d’argent en est de loin le plus important.
- Ces titrations (également appelées titrations argentométriques) sont les titrages à base de nitrate d’argent.
- Le nitrate d’argent peut être utilisé pour la détermination des halogénures (Cl-, I-, Br-) et des anions qui se comportent comme des halogénures (SCN-, CN-, CNO-).
- Il peut également être utilisé pour la détermination des Mercaptans et des matières organiques qui comprennent les acides gras.
- Les indicateurs généralement utilisés pour les titrations de précipitation comprennent le chromate de sodium, la fluorescéine et le fer (III).
- Un large éventail de titrants normalisés de nitrate d’argent est disponible, dont certains sont standardisés pour donner une équivalence de 1 à 1 avec le chlorure de sodium dans divers aliments.
Spécification
Spécification
Quantité | 2.5 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- silver nitrate 0.1M
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: silver nitrate