Learn More
Nitrate d’argent, volumétrique analytique, 0,1 M
BIOPHARMA
Code produit. 11526863 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Déterminez les concentrations à l’aide de nitrate d’argent comme titrant. Le nitrate d’argent Reagecon™, volumétrique analytique, 0,1 M est parfait pour la titration des halogénures, des anions qui se comportent comme des halogénures, des mercaptans et une variété de matériaux organiques.
strong>Titrations de précipitation
  • Cette méthodologie analytique est basée sur des réactions qui produisent des composés de solubilité limitée.
  • Il n’y a pas une très large gamme d’agents précipitants qui peuvent être utilisés de manière gaineuse dans la titrométrie. Le nitrate d’argent en est de loin le plus important.
  • Ces titrations (également appelées titrations argentométriques) sont les titrages à base de nitrate d’argent.
  • Le nitrate d’argent peut être utilisé pour la détermination des halogénures (Cl-, I-, Br-) et des anions qui se comportent comme des halogénures (SCN-, CN-, CNO-).
  • Il peut également être utilisé pour la détermination des Mercaptans et des matières organiques qui comprennent les acides gras.
  • Les indicateurs généralement utilisés pour les titrations de précipitation comprennent le chromate de sodium, la fluorescéine et le fer (III).
  • Un large éventail de titrants normalisés de nitrate d’argent est disponible, dont certains sont standardisés pour donner une équivalence de 1 à 1 avec le chlorure de sodium dans divers aliments.
Spécification
Quantité 1 L
compliance-icons
Identifiant produit
  • SILVER NITRATE 0.1N (0.1M)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: silver nitrate