Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ferrules SilTite™
Garantit une installation facile et sans fuite pour les colonnes capillaires sans utiliser d’outils.
76.40€ - 118.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15218923
|
Trajan Scientific and Medical™
073228 |
Pour une utilisation avec les détecteurs/injecteurs Shimadzu, interface MS standard, diamètre interne de 0,32 mm Colonnes |
118.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15288923
|
Trajan Scientific and Medical™
073332 |
Pour une utilisation avec les colonnes de D.I. 0,45 à 0,53 mm de connexion d’interface Thermo GC/MS Colonnes |
76.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15228923
|
Trajan Scientific and Medical™
073229 |
Pour une utilisation avec les détecteurs/injecteurs Shimadzu, interface MS standard, diamètre interne de 0,45 à 0,53 mm Colonnes |
118.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15278923
|
Trajan Scientific and Medical™
073331 |
Pour une utilisation avec les connexions d’interface Thermo GC/MS de 0,32 mm de diamètre interne Colonnes |
76.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15268923
|
Trajan Scientific and Medical™
073330 |
Pour une utilisation avec les colonnes de D.I. 0,10 à 0,25 mm de connexion d’interface Thermo GC/MS Colonnes |
76.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Élimine les fuites
- Pas de contamination
- Pas de resserrage nécessaire après un cycle de température
- Spectres plus propres pour de meilleures correspondances de bibliothèques