Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ferrules SilTite™
Garantit une installation facile et sans fuite pour les colonnes capillaires sans utiliser d’outils.
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 073229
Code produit. 15228923
  • 118.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 22-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Élimine les fuites
  • Pas de contamination
  • Pas de resserrage nécessaire après un cycle de température
  • Spectres plus propres pour de meilleures correspondances de bibliothèques
Spécification
Spécification
Ferrules SilTite pour colonnes de dia. int. 0,53 mm pour Shimadzu
Pour une utilisation avec les détecteurs/injecteurs Shimadzu, interface MS standard, diamètre interne de 0,45 à 0,53 mm Colonnes