Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ferrules SilTite™
Garantit une installation facile et sans fuite pour les colonnes capillaires sans utiliser d’outils.
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 073331
Code produit. 15278923
  • 76.40€ / 10 pièces
Expédition estimée: 09-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Élimine les fuites
  • Pas de contamination
  • Pas de resserrage nécessaire après un cycle de température
  • Spectres plus propres pour de meilleures correspondances de bibliothèques
Spécification
Spécification
Ferrules SilTite pour colonne de diamètre interne de 0,32 mm pour Thermo Scientific
0,32 mm
Pour une utilisation avec les connexions d’interface Thermo GC/MS de 0,32 mm de diamètre interne Colonnes