Learn More
Masterflex™ Tubulure en silicone durci au peroxyde
Utilisez cette tubulure pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, aérospatiales, agro-alimentaires et de laboratoire générales. La tubulure Cole-Parmer™ en silicone durci au peroxyde offre une excellente résistance à la chaleur et une faible rémanence à la compression.
69.75€ - 366.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Conforme aux exigences de la FDA, USP, BPF |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | Silicone |
À utiliser avec (application) | Pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, agro-alimentaires, aérospatiales et générales de laboratoire |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -51°C |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11756128
|
Masterflex™
06411-72 |
6,4 mm | 11,2 mm |
206.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11761179
|
Masterflex™
06411-62 |
1,6 mm | 3,2 mm |
69.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11780039
|
Masterflex™
06411-67 |
3,2 mm | 6,4 mm |
179.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13064857
|
Masterflex™
06411-79 |
9,6 mm | 16 mm |
366.00€
25ft |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13103778
|
Masterflex™
06411-70 |
6.4 mm | 8 mm |
161.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12706278
|
Masterflex™
06411-71 |
6,4 mm | 9,6 mm |
167.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Utilisez cette tubulure pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, agro-alimentaires, aérospatiales et générales de laboratoire.La tubulure en silicone durci au peroxyde Cole-ParmerTM offre une excellente résistance à la chaleur et une faible rémanence à la compression.
- L’élastomère est conforme à la norme FDA (21 CFR 177.2600) et répond aux exigences de la classe VI de l’USP.
- Fabriquée conformément aux exigences de BPF
- Inodore, non toxique et translucide
- Plage de températures : –51 à 238°C
- Stérilisation : En autoclave ou par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Conforme aux exigences de la FDA, USP, BPF | |
Silicone | |
-51°C | |
Translucide |
Autoclavable | |
Pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, agro-alimentaires, aérospatiales et générales de laboratoire | |
Stérile | |
238°C |