Learn More
Masterflex™ Tubulure en silicone durci au peroxyde
Utilisez cette tubulure pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, aérospatiales, agro-alimentaires et de laboratoire générales. La tubulure Cole-Parmer™ en silicone durci au peroxyde offre une excellente résistance à la chaleur et une faible rémanence à la compression.
Marque: Masterflex™ 06411-79
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilisez cette tubulure pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, agro-alimentaires, aérospatiales et générales de laboratoire.La tubulure en silicone durci au peroxyde Cole-ParmerTM offre une excellente résistance à la chaleur et une faible rémanence à la compression.
- L’élastomère est conforme à la norme FDA (21 CFR 177.2600) et répond aux exigences de la classe VI de l’USP.
- Fabriquée conformément aux exigences de BPF
- Inodore, non toxique et translucide
- Plage de températures : –51 à 238°C
- Stérilisation : En autoclave ou par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Conforme aux exigences de la FDA, USP, BPF | |
Autoclavables | |
9,6 mm | |
0,62 po | |
0,12 po | |
Pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, agro-alimentaires, aérospatiales et générales de laboratoire | |
Stérile | |
460,4°F |
Tubes | |
0,37 in | |
Silicone | |
16 mm | |
3,2 mm | |
-51deg;C | |
Translucide | |
238deg;C |