Learn More
Masterflex™ Tubulure en silicone durci au peroxyde
Utilisez cette tubulure pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, aérospatiales, agro-alimentaires et de laboratoire générales. La tubulure Cole-Parmer™ en silicone durci au peroxyde offre une excellente résistance à la chaleur et une faible rémanence à la compression.
Marque:  Masterflex™ 06411-72
Code produit. 11756128
  • 206.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez cette tubulure pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, agro-alimentaires, aérospatiales et générales de laboratoire.La tubulure en silicone durci au peroxyde Cole-ParmerTM offre une excellente résistance à la chaleur et une faible rémanence à la compression.
  • L’élastomère est conforme à la norme FDA (21 CFR 177.2600) et répond aux exigences de la classe VI de l’USP.
  • Fabriquée conformément aux exigences de BPF
  • Inodore, non toxique et translucide
  • Plage de températures : –51 à 238°C
  • Stérilisation : En autoclave ou par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Spécification
Conforme aux exigences de la FDA, USP, BPF
6,4 mm
11,2 mm
Pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, agro-alimentaires, aérospatiales et générales de laboratoire
Stérile
238°C
Autoclavable
Silicone
2,4 mm
-51°C
Translucide