Learn More
SGE™ Seringue pour échantillonneur automatique Thermo Scientific™ GC
Intègre la technologie de seringue de diamant SGE
132.00€ - 255.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse |
---|---|
Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique GC |
Quantité | Chaque |
Type de pointe d’aiguille | Cône |
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Type de connexion | Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | Longueur (impériale) de l’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Type de connexion | Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | Longueur (impériale) de l’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10579072
|
SGE™
000655 |
26 G | Amovible | 0,018 in | 2 in |
255.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11947234
|
SGE™
004670 |
23 G | Fixe | 0,024 in | 2,7 in |
132.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Précision et reproductibilité : ±1 % (volume distribué) (±2 % pour les seringues de 0,5 μl et 1 μl)
- Diamètre externe du corps en verre borosilicaté (dia. ext.) : 0,5 μl = 6,5 mm, 1 μl = 8 mm, 5 μl à 250 μl = 6,5 mm
- Longueur de l’échelle : 0,5 μl = 27,05 mm, 1 μl à 250 μl = 54,1 mm
- Traçabilité des normes internationales
- Type de pointe d’aiguille : Cône
Spécification
Chromatographie en phase gazeuse | |
Seringue pour échantillonneur automatique GC | |
Chaque | |
Cône |