Learn More
SGE™ Seringue pour échantillonneur automatique Thermo Scientific™ GC
Intègre la technologie de seringue de diamant SGE
Marque:  SGE™ 000655
Code produit. 10579072
  • 255.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Précision et reproductibilité : ±1 % (volume distribué) (±2 % pour les seringues de 0,5 μl et 1 μl)
  • Diamètre externe du corps en verre borosilicaté (dia. ext.) : 0,5 μl = 6,5 mm, 1 μl = 8 mm, 5 μl à 250 μl = 6,5 mm
  • Longueur de l’échelle : 0,5 μl = 27,05 mm, 1 μl à 250 μl = 54,1 mm
  • Traçabilité des normes internationales
  • Type de pointe d’aiguille : Cône
Spécification
Spécification
26 G
0,314 in
0,47 mm
2 in
Seringue pour échantillonneur automatique GC
1 μl
Varian, Bruker
0,018 in
8 mm
Chromatographie en phase gazeuse
51 mm
Chaque
Cône
Amovible