Learn More
SGE™ Seringue pour échantillonneur automatique Thermo Scientific™ GC
Intègre la technologie de seringue de diamant SGE
Marque: SGE™ 004670
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Précision et reproductibilité : ±1 % (volume distribué) (±2 % pour les seringues de 0,5 μl et 1 μl)
- Diamètre externe du corps en verre borosilicaté (dia. ext.) : 0,5 μl = 6,5 mm, 1 μl = 8 mm, 5 μl à 250 μl = 6,5 mm
- Longueur de l’échelle : 0,5 μl = 27,05 mm, 1 μl à 250 μl = 54,1 mm
- Traçabilité des normes internationales
- Type de pointe d’aiguille : Cône
Spécification
23 G | |
0,63 mm | |
2,7 in | |
Seringue pour échantillonneur automatique GC | |
50 μl | |
PerkinElmer |
0,024 in | |
Chromatographie en phase gazeuse | |
70 mm | |
Chaque | |
Cône | |
Fixe |