Learn More
SGE™ Aiguilles de rechange pour seringues de 0,5 à 1 μl
À utiliser avec des récipients de 0,5 à 1 μl
63.70€ - 64.90€
Spécification
Matériau | Stainless Steel |
---|---|
Type de produit | Aiguille de rechange |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Calibre d’aiguille | Longueur (impériale) de l’aiguille | Type de pointe d’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Calibre d’aiguille | Longueur (impériale) de l’aiguille | Type de pointe d’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15298573
|
SGE™
033605 |
Dia. ext. de 8 mm Seringues pour microvolumes cylindre 0,5 μl | 32 G | 4 po | Cône |
63.70€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10147310
|
SGE™
033610 |
Dia. ext. de 8 mm Seringues pour microvolumes cylindre 0,5 μl | 32 G | 4 po | Gaine / LC |
63.70€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10599072
|
SGE™
033630 |
Seringues sur colonne | 26 G | 2,7 in | Cône |
63.70€
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10472561
|
SGE™
034055 |
Dia. ext. de 8 mm Seringues pour microvolumes cylindre 1 μl | 23 G | 2 po | Cône |
63.70€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10700852
|
SGE™
034057 |
Dia. ext. de 8 mm Seringues pour microvolumes cylindre 1 μl | 23 G | 2,7 in | Cône |
63.70€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11982595
|
SGE™
034060 |
Dia. ext. de 8 mm Seringues pour microvolumes cylindre 1 μl | 23 G | 2,7 in | Biseauté |
63.70€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10238580
|
SGE™
034720 |
Seringues pour microvolumes (1 μl) | 26 G | 2 po | Cône |
64.90€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15228583
|
SGE™
033772 |
Aiguilles pour seringue (0,5 μl), seringues | 23 G | 2 po | Cône |
63.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Pour des seringues à aiguille amovible ou des rechanges supplémentaires, contactez votre représentant du service clientèle Fisher Scientific.
Spécification
Stainless Steel | |
Aiguille de rechange |