Learn More
SGE™ Aiguilles de rechange pour seringues de 0,5 à 1 μl
À utiliser avec des récipients de 0,5 à 1 μl
Marque:  SGE™ 033610
Code produit. 10147310
  • 66.65€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Pour des seringues à aiguille amovible ou des rechanges supplémentaires, contactez votre représentant du service clientèle Fisher Scientific.
Spécification
Spécification
Stainless Steel
0,003 in
0,1 mm
4 po
Gaine / LC
32 G
0,009 in
0,22 mm
Aiguille de rechange
Dia. ext. de 8 mm Seringues pour microvolumes cylindre 0,5 μl